Phthalonitrile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₈H₄N₂ Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 138…141 °C Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001771 CAS Number: 91-15-6 EINECS: 202-044-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Solubility | 0.56 g/l (25 °C) |
Melting Point | 138 - 141 °C |
Molar Mass | 128.13 g/mol |
Bulk Density | 500 kg/m3 |
Vapor Pressure | 0.04 hPa (20 °C) |
Density | 1.24 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O) |
Ignition Point |