Stampa…
Phthalonitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Benzenedicarbonitrile, Benzene-1,2-dicarbonitrile, 1,2-Dicyanobenzene
174010010 174012500
ACRO174010010EA 90.3 EUR
ACRO174010010 ACRO174012500
Phthalonitrile 98%
Phthalonitrile
Formula: C₈H₄N₂
Peso molecolare: 128,13 g/mol
Punto di ebollizione: 305 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 138…142 °C
Densità: 1,24 g/cm³
Flash Pt: >130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001771
CAS Number: 91-15-6
EINECS: 202-044-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige to grey-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
GC ≥97.5 %