2-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 69360-26-5
Molecular Formula: C7H4ClNO2S
Formula Weight: 201.63
Melting Point: 65-69°
Beilstein Reference: 2721588
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00052341
Formula:
C₇H₄ClNO₂S Punto di fusione: 65…69 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052341 CAS Number: 69360-26-5 UN: 3261 ADR: 8,III |