Stampa…
2,4,6-Trimethoxybenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23540.06 B23540.14
B23540.06EA 36.5 EUR
B23540.06 B23540.14
2,4,6-Trimethoxybenzonitrile ≥98%
2,4,6-Trimethoxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 2571-54-2 Molecular Formula: C10H11NO3 Formula Weight: 193.20 Odour: Characteristic Melting Point: 140-143° MDL No.: MFCD00001787
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Punto di ebollizione: 347 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 140…143 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001787
CAS Number: 2571-54-2
EINECS: 219-917-4