Stampa…
4-Ethoxybenzonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-Ethoxybenzonitrile
A19806.06 A19806.14 A19806.22
A19806.06EA 41.4 EUR
A19806.06 A19806.14 A19806.22
4-Ethoxybenzonitrile ≥98%
4-Ethoxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 25117-74-2 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 60-63° Boiling Point: 258° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001819
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di ebollizione: 258 °C
Punto di fusione: 60…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001819
CAS Number: 25117-74-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III