Stampa…
3-Ethoxybenzonitrile 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A13908.06 A13908.14
A13908.06EA 48.7 EUR
A13908.06 A13908.14
3-Ethoxybenzonitrile 95%
3-Ethoxybenzonitrile
Purity: 95% CAS No.: 25117-75-3 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.529 Boiling Point: 241-244° UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001805
Formula: C₉H₉NO
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di ebollizione: 241…244 °C
Densità: 1,047
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001805
CAS Number: 25117-75-3
EINECS: 246-632-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III