4-Cyanobenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 6068-72-0
Molecular Formula: C8H4ClNO
Formula Weight: 165.58
Odour: Irritating
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 386729
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001822
Formula:
C₈H₄ClNO Punto di ebollizione: 150…151 °C (25 mmHg) Punto di fusione: 68…70 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001822 CAS Number: 6068-72-0 EINECS: 228-005-5 UN: 3261 ADR: 8,II |