Stampa…
4-Cyanobenzoyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
154550050 154550250
ACRO154550050EA 47.4 EUR
ACRO154550050 ACRO154550250
4-Cyanobenzoyl chloride 98%
4-Cyanobenzoyl chloride
Formula: C₈H₄ClNO
Punto di ebollizione: 150…151 °C (25 mmHg)
Punto di fusione: 66…70 °C
MDL Number: MFCD00001822
CAS Number: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
UN: 1759
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %