4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₄Cl₂O₂S Punto di ebollizione: 272 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 50…52 °C Flash Pt: 107 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007439 CAS Number: 98-60-2 EINECS: 202-685-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
Appearance | White to light yellow Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 55 °C |
Titration RCOCl | ≥96.0 % |
Titrable acid | ≤0.002 meq/g |