Stampa…
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A10283.06 A10283.03 A10283.14
A10283.06EA 84.4 EUR
A10283.06 A10283.03 A10283.14
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2888-06-4 Molecular Formula: C6H4Cl2O2S Formula Weight: 211.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5690 Melting Point: ca 21° Boiling Point: 102-104°/1mm Beilstein Reference: 2937139 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051697
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
Punto di ebollizione: 102…104 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: ∼ 21 °C
Densità: 1,499
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051697
CAS Number: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8,II