Stampa…
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A11003.03 A11003.06 A11003.14
A11003.03EA 23.8 EUR
A11003.03 A11003.06 A11003.14
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 705-21-5 Molecular Formula: C6H3Cl3O2S Formula Weight: 245.51 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-33° Boiling Point: 158-160°/15mm Beilstein Reference: 1528657 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051698
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
Punto di ebollizione: 158…160 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 30…33 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051698
CAS Number: 705-21-5
UN: 3261
ADR: 8,II