Stampa…
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
357460010 357460050
ACRO357460010EA 27.5 EUR
ACRO357460010 ACRO357460050
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
Punto di ebollizione: 150…152 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 28 °C
Densità: 1,548 g/cm³
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051520
CAS Number: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %