2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 82417-45-6
Molecular Formula: C6H3Cl3O2S
Formula Weight: 245.51
Melting Point: 57-62°
Boiling Point: 131-133°/1mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051844
Formula:
C₆H₃Cl₃O₂S Punto di ebollizione: 131…133 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 57…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051844 CAS Number: 82417-45-6 UN: 3261 ADR: 8,II |