Stampa…
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3,4-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A15865.03 A15865.06
A15865.03EA 35.8 EUR
A15865.03 A15865.06
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 34732-09-7 Molecular Formula: C6H2Cl4O2S Formula Weight: 279.96 Melting Point: 61-65° Beilstein Reference: 2649436 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00024871
Formula: C₆H₂Cl₄O₂S
Peso molecolare: 279,96 g/mol
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024871
CAS Number: 34732-09-7
EINECS: 252-174-4
UN: 3261
ADR: 8,II