4-Chlorothioanisole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 123-09-1
Molecular Formula: C7H7ClS
Formula Weight: 158.65
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.600
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 223°
Beilstein Reference: 2041509
MDL No.: MFCD00013643
Formula:
C₇H₇ClS Punto di ebollizione: 223 °C Punto di fusione: 27…28 °C Densità: 1,220 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013643 CAS Number: 123-09-1 EINECS: 204-600-5 |