1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
Purity: 98%
CAS No.: 7051-16-3
Molecular Formula: C8H9ClO2
Formula Weight: 172.61
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 234°
Beilstein Reference: 2327304
MDL No.: MFCD00008382
Formula:
C₈H₉ClO₂ Peso molecolare: 172,61 g/mol Punto di ebollizione: 234 °C Punto di fusione: 32…36 °C Flash Pt: 112 °C (233 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008382 CAS Number: 7051-16-3 EINECS: 230-330-2 |