Stampa…
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene
B23497.18 B23497.30
B23497.18EA 52.1 EUR
B23497.18 B23497.30
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene ≥99%
1-Chloro-2,5-dimethoxybenzene
Purity: 99% CAS No.: 2100-42-7 Molecular Formula: C8H9ClO2 Formula Weight: 172.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5470 Boiling Point: 231-234° MDL No.: MFCD00008356
Formula: C₈H₉ClO₂
Peso molecolare: 172,61 g/mol
Punto di ebollizione: 231…234 °C
Punto di fusione: 8,1 °C
Densità: 1,210
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008356
CAS Number: 2100-42-7
EINECS: 218-267-9