Stampa…
2-Chloro-6-nitrophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A17172.14 A17172.03 A17172.06
A17172.14EA 482 EUR
A17172.14 A17172.03 A17172.06
2-Chloro-6-nitrophenol ≥98%
2-Chloro-6-nitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 603-86-1 Molecular Formula: C6H4ClNO3 Formula Weight: 173.56 Odour: Characteristic Melting Point: 69-71° MDL No.: MFCD00024233
Formula: C₆H₄ClNO₃
Peso molecolare: 173,56 g/mol
Punto di fusione: 69…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024233
CAS Number: 603-86-1
EINECS: 210-061-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III