Stampa…
4-Amino-2,6-dichlorophenol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dichloro-4-hydroxyaniline
A11568.09 A11568.18 A11568.30
A11568.09EA 28.7 EUR
A11568.09 A11568.18 A11568.30
4-Amino-2,6-dichlorophenol 97%
4-Amino-2,6-dichlorophenol
Purity: 97% CAS No.: 5930-28-9 Molecular Formula: C6H5Cl2NO Formula Weight: 178.02 Melting Point: 164-169° Beilstein Reference: 2361665
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Peso molecolare: 178,02 g/mol
Punto di ebollizione: 304 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 164…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007875
CAS Number: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4