4-Amino-2,6-dichlorophenol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅Cl₂NO Punto di ebollizione: 304 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 164…168 °C |
MDL Number:
MFCD00007875 CAS Number: 5930-28-9 EINECS: 227-671-4 |
Appearance | Beige to light brown to light red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 164 to 168 °C |
Solubility | (2.5 % in 96 % ethanol) Clear to slightly hazy |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |