Stampa…
5-Cloro-2-nitroanilina ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A11241.06 A11241.14
A11241.06EA 30.6 EUR
A11241.06 A11241.14
5-Cloro-2-nitroanilina ≥97%
5-Cloro-2-nitroanilina
Purity: 97% CAS No.: 1635-61-6 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Odour: Weak, characteristic Melting Point: 124-128° Beilstein Reference: 2210201 UN No.: 2237 MDL No.: MFCD00007776
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,57 g/mol
Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 124…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007776
CAS Number: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1,III