Stampa…
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,3-Dichloro-4-isothiocyanatobenzene
B20178.06 B20178.14
B20178.06EA 40.2 EUR
B20178.06 B20178.14
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 6590-96-1 Molecular Formula: C7H3Cl2NS Formula Weight: 204.08 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Boiling Point: 130-133°/2mm Beilstein Reference: 777072 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00037827
Formula: C₇H₃Cl₂NS
Peso molecolare: 204,08 g/mol
Punto di ebollizione: 130…133 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 36…39 °C
Densità: 1,410
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037827
CAS Number: 6590-96-1
EINECS: 229-527-6
UN: 2923
ADR: 8,III