2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 6590-95-0
Molecular Formula: C7H3Cl2NS
Formula Weight: 204.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Boiling Point: 122-124°/8mm
Beilstein Reference: 639061
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041056
Formula:
C₇H₃Cl₂NS Punto di ebollizione: 122…124 °C (8 mmHg) Punto di fusione: 42…44 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00041056 CAS Number: 6590-95-0 UN: 2923 ADR: 8,III |