Stampa…
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,3-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,2-Dichloro-3-isothiocyanatobenzene
B20930.06 B20930.14
B20930.06EA 34.4 EUR
B20930.06 B20930.14
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
2,3-Dichlorophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 6590-97-2 Molecular Formula: C7H3Cl2NS Formula Weight: 204.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6740 Odour: Irritating Boiling Point: 256-258° Beilstein Reference: 2091585 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041048
Formula: C₇H₃Cl₂NS
Peso molecolare: 204,08 g/mol
Punto di ebollizione: 256…258 °C
Densità: 1,434
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041048
CAS Number: 6590-97-2
UN: 2922
ADR: 8,III