Stampa…
Isocianato di 4-clorofenile ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A14966.06 A14966.14 A14966.22
A14966.06EA 19.5 EUR
A14966.06 A14966.14 A14966.22
Isocianato di 4-clorofenile ≥98%
Isocianato di 4-clorofenile
Purity: 98% CAS No.: 104-12-1 Molecular Formula: C7H4ClNO Formula Weight: 153.57 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.5618 Odour: Pungent Melting Point: 29-31° Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 386235 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002024
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,57 g/mol
Punto di ebollizione: 203…204 °C
Punto di fusione: 29…31 °C
Densità: 1,200
Flash Pt: 90 °C (194 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002024
CAS Number: 104-12-1
EINECS: 203-176-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II