Stampa…
Isocianato di 4-clorofenile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
166560250 166561000 166565000
ACRO166560250EA 31.3 EUR
ACRO166560250 ACRO166561000 ACRO166565000
Isocianato di 4-clorofenile 98%
Isocianato di 4-clorofenile
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,57 g/mol
Punto di ebollizione: 203…204 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 29…31 °C
Densità: 1,26 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002024
CAS Number: 104-12-1
EINECS: 203-176-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline solid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 31 °C
GC ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm