Stampa…
Isocianato di 2-clorofenile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B21489.06 B21489.14
B21489.06EA 44.8 EUR
B21489.06 B21489.14
Isocianato di 2-clorofenile ≥98%
Isocianato di 2-clorofenile
Formula: C₇H₄ClNO
Punto di ebollizione: 189 °C (1013 hPa)
Densità: 1,273 g/cm³ (20 °C)
CAS Number: 3320-83-0
EINECS: 222-023-7
UN: 3382
ADR: 6.1,I