Stampa…
3,5-Dichlorophenyl isocyanate per sintesi
Fornitore: Merck
8.42691.0001 8.42691.0005
8.42691.0001EA 0 EUR
8.42691.0001 8.42691.0005
3,5-Dichlorophenyl isocyanate per sintesi
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Formula: C₇H₃Cl₂NO
Punto di ebollizione: 264 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 32…34 °C
Densità: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013859
CAS Number: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1,II