3,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 34893-92-0
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 28-32°
Boiling Point: 242-244°
Beilstein Reference: 510282
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00013859
Formula:
C₇H₃Cl₂NO Punto di ebollizione: 242…244 °C Punto di fusione: 28…32 °C Densità: 1,380 Flash Pt: 134 °C (273 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013859 CAS Number: 34893-92-0 EINECS: 252-276-9 UN: 2250 ADR: 6.1,II |