Stampa…
3,5-Dichlorophenyl isocyanate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
314140050 314140010 314140250
ACRO314140050EA 86.4 EUR
ACRO314140050 ACRO314140010 ACRO314140250
3,5-Dichlorophenyl isocyanate 96%
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Formula: C₇H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 188,01 g/mol
Punto di ebollizione: 243 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 29…35 °C
Densità: 1,38 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013859
CAS Number: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 35 °C
GC ≥95 %