2,4-Dichlorophenyl isocyanate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,4-Dichlorophenylisocyantae
Purity: 96%
CAS No.: 2612-57-9
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Odour: Irritating
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 80°/1mm
Beilstein Reference: 2090780
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00002001
Formula:
C₇H₃Cl₂NO Peso molecolare: 188,01 g/mol Punto di ebollizione: 80 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 57…61 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002001 CAS Number: 2612-57-9 EINECS: 220-040-4 UN: 2250 ADR: 6.1,II |