2,6-Dichlorophenyl isocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L10421.03
L10421.06
L10421.03EA
23.2
EUR
L10421.03
L10421.06
2,6-Dichlorophenyl isocyanate ≥98%
2,6-Dichlorophenyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 39920-37-1
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Flash Point: 76°(168°F)
Melting Point: 42-46°
Boiling Point: 101°/5mm
Beilstein Reference: 608323
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00002003
Formula:
C₇H₃Cl₂NO Peso molecolare: 188,01 g/mol Punto di ebollizione: 101 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 42…46 °C Flash Pt: 76 °C (168 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002003 CAS Number: 39920-37-1 EINECS: 254-699-4 UN: 2250 ADR: 6.1,II |