3,4-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 102-36-3
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Flash Point: 123°(253°F)
Odour: Irritating
Boiling Point: 118-120°/18mm
Beilstein Reference: 608325
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00002017
Formula:
C₇H₃Cl₂NO Punto di ebollizione: 118…120 °C (18 mmHg) Punto di fusione: 40…44 °C Flash Pt: 123 °C (253 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002017 CAS Number: 102-36-3 EINECS: 203-026-2 UN: 2250 ADR: 6.1,II |