Stampa…
2-Chloro-5-iodobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L20161.06 L20161.14 L20161.22
L20161.06EA 57.3 EUR
L20161.06 L20161.14 L20161.22
2-Chloro-5-iodobenzoic acid ≥97%
2-Chloro-5-iodobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 19094-56-5 Molecular Formula: C7H4ClIO2 Formula Weight: 282.46 Melting Point: 156-161° Beilstein Reference: 2254110
Formula: C₇H₄ClIO₂
Peso molecolare: 282,46 g/mol
Punto di fusione: 156…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079731
CAS Number: 19094-56-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III