Stampa…
2-Chloro-6-fluoroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A15848.03 A15848.06 A15848.14
A15848.03EA 39 EUR
A15848.03 A15848.06 A15848.14
2-Chloro-6-fluoroaniline ≥98%
2-Chloro-6-fluoroaniline
Purity: 98% CAS No.: 363-51-9 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Boiling Point: 67-69°/14mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00040309
Formula: C₆H₅ClFN
Peso molecolare: 145,56 g/mol
Punto di ebollizione: 67…69 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 31…32 °C
Densità: 1,316
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040309
CAS Number: 363-51-9
EINECS: 206-657-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III