Stampa…
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11808.14 A11808.22
A11808.14EA 95 EUR
A11808.14 A11808.22
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene ≥98%
1-Chloro-2-fluoro-5-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 156150-67-3 Molecular Formula: C6H3ClFI Formula Weight: 256.45 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 94-95°/15mm MDL No.: MFCD00042210
Formula: C₆H₃ClFI
Punto di ebollizione: 94…95 °C (15 mmHg)
Densità: 2,020
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042210
CAS Number: 156150-67-3