3-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 37908-96-6
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
Melting Point: 215-219°
Beilstein Reference: 2087584
Formula:
C₈H₇ClO₃ Punto di fusione: 215…219 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016512 CAS Number: 37908-96-6 EINECS: 253-708-9 |