Stampa…
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H26467.03 H26467.06
H26467.03EA 30.4 EUR
H26467.03 H26467.06
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid ≥97%
3-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 4771-47-5 Molecular Formula: C7H4ClNO4 Formula Weight: 201.57 Odour: Odourless Melting Point: 234-240° Beilstein Reference: 2109828 MDL No.: MFCD00007087
Formula: C₇H₄ClNO₄
Punto di fusione: 234…240 °C
Densità: 1,566 g/cm³ (18 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007087
CAS Number: 4771-47-5
EINECS: 225-313-1