4-Bromo-1-butene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A10977.06
A10977.14
A10977.06EA
52.9
EUR
A10977.06
A10977.14
4-Bromo-1-butene ≥97%
4-Bromo-1-butene
Purity: 97%
CAS No.: 5162-44-7
Molecular Formula: BrCH2CH2CH=CH2
Formula Weight: 135.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 1°(34°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 98-100°
Beilstein Reference: 1098377
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000258
Formula:
C₄H₇Br Peso molecolare: 135 g/mol Punto di ebollizione: 98…100 °C Densità: 1,330 Flash Pt: 1 °C (34 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000258 CAS Number: 5162-44-7 EINECS: 225-937-4 UN: 1993 ADR: 3,II |