Stampa…
3,5-Dichlorobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0341-25G D0341-500G
TCIAD0341-25GEA 28 EUR
TCIAD0341-25G TCIAD0341-500G
3,5-Dichlorobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,5-Dichlorobenzoic acid
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 309 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 183…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002494
CAS Number: 51-36-5
EINECS: 200-092-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=999fc8dc871c56e851bcc913c269fc0458fa0d53&vid=ac3605f0381b7b1803aec39c6e662aaa9a76fa78&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency