Methyl-3-chlorobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 2905-65-9
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: 20-22°
Boiling Point: 99-101°/12mm
Beilstein Reference: 2045126
Merck Reference: 14,2123
MDL No.: MFCD00000592
Formula:
C₈H₇ClO₂ Punto di ebollizione: 99…101 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 20…22 °C Densità: 1,227 Flash Pt: 104 °C (219 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000592 CAS Number: 2905-65-9 EINECS: 220-814-1 Merck Index: 14,2123 |