Stampa…
Ethyl-3-chlorobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Chlorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-chlorobenzoate
L01065.06 L01065.14
L01065.06EA 20.5 EUR
L01065.06 L01065.14
Ethyl-3-chlorobenzoate ≥98%
Ethyl-3-chlorobenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 1128-76-3 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Refractive Index: 1.5210 Boiling Point: 118-120°/13mm MDL No.: MFCD00013634
Formula: C₉H₉ClO₂
Punto di ebollizione: 118…120 °C (13 mmHg)
Densità: 1,186
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013634
CAS Number: 1128-76-3
EINECS: 214-441-3