Ethyl-2-chlorobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 7335-25-3
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Flash Point:
Formula:
C₉H₉ClO₂ Punto di ebollizione: 243 °C Densità: 1,194 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016338 CAS Number: 7335-25-3 EINECS: 230-842-6 |