Stampa…
3,5-Dichlorobenzhydrazide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dichlorobenzoic hydrazide
B22383.03 B22383.06
B22383.03EA 53.3 EUR
B22383.03 B22383.06
3,5-Dichlorobenzhydrazide ≥97%
3,5-Dichlorobenzhydrazide
Purity: 97% CAS No.: 62899-78-9 Molecular Formula: C7H6Cl2N2O Formula Weight: 205.04 Melting Point: 205-207° MDL No.: MFCD00833411
Formula: C₇H₆Cl₂N₂O
Peso molecolare: 205,04 g/mol
Punto di fusione: 205…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00833411
CAS Number: 62899-78-9