5-Chloro-2-nitrobenzamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
L09380.09
L09380.04
L09380.09EA
123
EUR
L09380.09
L09380.04
5-Chloro-2-nitrobenzamide ≥98%
5-Chloro-2-nitrobenzamide
Purity: 98+%
CAS No.: 40763-96-0
Molecular Formula: C7H5ClN2O3
Formula Weight: 200.58
Melting Point: 155-159°
Beilstein Reference: 2267797
Formula:
C₇H₅ClN₂O₃ Peso molecolare: 200,58 g/mol Punto di fusione: 155…159 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017509 CAS Number: 40763-96-0 |