Stampa…
2-Chloro-4-nitrobenzamide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Aklomide
A19702.06 A19702.14
A19702.06EA 56.6 EUR
A19702.06 A19702.14
2-Chloro-4-nitrobenzamide ≥98%
2-Chloro-4-nitrobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 3011-89-0 Molecular Formula: C7H5ClN2O3 Formula Weight: 200.58 Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 1966537
Formula: C₇H₅ClN₂O₃
Punto di fusione: 168…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017119
CAS Number: 3011-89-0
EINECS: 221-143-7