2,6-Dichlorobenzamide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 2008-58-4
Molecular Formula: C7H5Cl2NO
Formula Weight: 190.03
Melting Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1869103
Formula:
C₇H₅Cl₂NO Punto di ebollizione: 335 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 198…200 °C Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007975 CAS Number: 2008-58-4 EINECS: 217-918-4 |