Stampa…
Jars, round, wide mouth, PET with thread
Fornitore: RIXIUS
9-4000-0500-93 9-4000-0500-82
RIXI9-4000-0500-93EA 349 EUR
RIXI9-4000-0500-93 RIXI9-4000-0500-82
Jars, round, wide mouth, PET with thread
Contenitori Contenitori, per usi generali
Made of PET, clear.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Wide neck for easy filling and cleaning
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Informazioni per l'ordine: Screw lids must be ordered seperately.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904