2-Chloro-4-nitrobenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 7073-36-1
Molecular Formula: C7H3Cl2NO3
Formula Weight: 220.01
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 165°/20mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051515
Formula:
C₇H₃Cl₂NO₃ Punto di ebollizione: 165 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 115 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051515 CAS Number: 7073-36-1 EINECS: 230-367-4 UN: 3265 ADR: 8,II |