4-Chlorobenzoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
p-Chlorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 122-01-0
Molecular Formula: C7H4Cl2O
Formula Weight: 175.01
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5780
Odour: Acrid
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 471606
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000686
Formula:
C₇H₄Cl₂O Peso molecolare: 175,01 g/mol Punto di ebollizione: 221…222 °C Punto di fusione: 12…14 °C Densità: 1,377 Flash Pt: 105 °C (221 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000686 CAS Number: 122-01-0 EINECS: 204-515-3 UN: 3265 ADR: 8,II |